Z742596
Accuris™ SmartDoc™ narrow band pass filter
590nm filter; Used for imaging EtBR
Synonyme(s) :
Accuris™ SmartDoc™
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
590nm filter; Used for imaging EtBR
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific E5001-590