Principaux documents
Z740523
KDS Legato 100, pompe à seringue pour perfusion
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonyme(s) :
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Code UNSPSC :
40151500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
CE compliant
accuracy± 0.5%
10 channels
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KD Scientific 788100
Paramètres
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Taille
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volume
0.5-60 mL
Poids
2.66 kg (5.9 lb)
Description générale
Perfuser uniquement avec un pousse-seringue. Convient aux seringues de 0,5 μL à 60 ml. Débits définissables par l'utilisateur avec volume cible ou valeurs de temps sélectionnables pour contrôler le volume total de la perfusion.
Caractéristiques :
  • contient une seringue de 0,5 μL à 60 ml
  • Détection de décrochage
  • Écran tactile couleur haute résolution
  • Facilité d′utilisation inégalée
  • Écran tactile protégé par mot de passe
  • Voyant LED de fonctionnement sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu′à 30 lbs/13 kg
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS485 intégrée
  • Port USB
  • Interface I/O et TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Barrière antidéversement
Informations légales
Legato is a trademark of KD Scientific