Principaux documents
Z723061
Sigma-Aldrich
Aldrich Erlenmeyer flask
capacity 125 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Joint
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
without cap
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
125 mL
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC