Principaux documents
Z693766
LabJaws lattice rod end connector
nickel plated
Synonyme(s) :
clamp holders, frame connectors
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
nickel plated
Fabricant/nom de marque
Troemner 916126
Capacité de la mâchoire
0-13 mm
Description générale
Holds rods firmly at 90°. Use when semi-permanent installations are required. Comes with two set screws.
Informations légales
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1