Principaux documents
Z676780
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Reload insert
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
1 mL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
barrier
Reload insert
Tip design ART 1000XL
Conditionnement:
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Fabricant/nom de marque:
Molecular BioProducts 2179-05-RI
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier
Reload insert
Tip design ART 1000XL
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2179-05-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
1 mL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.