Principaux documents
Z611212
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41112203
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9211375
L × D.I. × D.E.
75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Diam. du tube
0.95 mm
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1