Z550337
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL