Key Documents
Z503967
Laboratory brushes with PP handles
Beaker, brush diam. × L 2 1/2 in. × 6 in.
About This Item
Code UNSPSC :
47131605
Nomenclature NACRES :
NB.35
L totale
13 in.
brush diam. × L
2 1/2 in. × 6 in.
Description générale
Durable black nylon filament brushes with tufted ends have white, textured-grip, molded PP handles. Brushes will not scratch or mar equipment, absorb moisture, chemicals, or oils.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6