Z291811
WISP™ 48-position autosampler vials
clear screw-thread vials, pkg of 100 ea, thread for 13-425
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Description générale
Adéquation
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus