Principaux documents
Z291722
Supelco
Insert pour flacon à ouverture standard de 2 mL
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
glass (conical)
Conditionnement
pkg of 200 ea
D.E. × H
5 mm × 29 mm
Taille
0.10 mL