Principaux documents
Z246476
Nickel crucible
High form, capacity 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
Capacité
100 mL
Diam. × H
61 mm × 62 mm
Épaisseur
0.021 in.
Description générale
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1