Principaux documents
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.450.2
Longueur
500 mm
Diam. de la pale
50 mm
Diam. de l'axe
6 mm