Z177946
Scienceware® chemical spoons
L 21 cm
Synonyme(s) :
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H367290021
Longueur
21 cm
Taille de l'extrémité en cuillère
1.6 mL , small
3.0 mL , large