Principaux documents
W6756
2-Ketoglutaric acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonyme(s) :
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pf
114-117 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
Clé InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable