Key Documents
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
Synonyme(s) :
δ-Juniper lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.41
Numéro FEMA:
4673
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
10.049
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Description
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
Pureté
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; waxy
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3