Principaux documents
W274623
Sigma-Aldrich
Sulfure de diméthyle
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
DMS, Sulfure de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.13
Numéro FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
483c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.006
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; vegetable; sulfurous; tomato
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
402 °F
Limite d'explosivité
19.7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
38 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; sulfurous; tomato
Chaîne SMILES 
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Le sulfure de diméthyle est un composé aromatique volatil présent dans le beurre, le thé vert et le maïs doux.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Dimethyl sulfide and the flavor of butter.
Day EA, et al.
Journal of Dairy Science, 47(2), 197-199 (1964)
Sheree Yau et al.
The ISME journal, 7(10), 1944-1961 (2013-04-27)
Organic Lake is a shallow, marine-derived hypersaline lake in the Vestfold Hills, Antarctica that has the highest reported concentration of dimethylsulfide (DMS) in a natural body of water. To determine the composition and functional potential of the microbial community and
Hayley E Arnold et al.
Global change biology, 19(4), 1007-1016 (2013-03-19)
The production of the marine trace gas dimethyl sulfide (DMS) provides 90% of the marine biogenic sulfur in the atmosphere where it affects cloud formation and climate. The effects of increasing anthropogenic CO2 and the resulting warming and ocean acidification