Principaux documents
W240015
Sigma-Aldrich
γ-Dodécalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
(±)-4-Dodécanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
2400
Beilstein:
126680
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2240
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.019
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Cocos nucifera
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
17-18 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
tree nuts
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : fromage bleu, beurre chauffé, gras de porc, rhum, sherry et fromages.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup