W200379
Acetaldehyde solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 182.60
Forme
liquid
Concentration
35.00-45.00% (titration by hydroxylamine)
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.3771
Densité
0.868 g/mL at 20 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal
Chaîne SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-0.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -17.78 °C - closed cup