W200220
Acetal
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Acetaldehyde diethyl acetal, 1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Pureté
≥97%
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; earthy; ethereal; vegetable; sweet
Chaîne SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 20 °C - closed cup