Principaux documents
T152005
N'-HYDROXY-1-METHYL-2-[2-(PHENYLSULFANYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINECARBOXIMIDAMIDE SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16N4O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.391
Numéro MDL:
Autres remarques