Principaux documents
T100366
DIETHYL 2-(((5-NITRO-1,3-THIAZOL-2-YL)AMINO)METHYLENE)MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.307
Numéro MDL:
Autres remarques