Principaux documents
S997250
2-[({2-[(2-HYDROXY-5-METHYLBENZYL)AMINO]ETHYL}AMINO)METHYL]-4-METHYLPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.404
Numéro MDL:
Autres remarques