Principaux documents
S922323
METHYL 4-(2-HYDROXY-5-METHYLPHENYLAZO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.29
Numéro MDL:
Autres remarques