Principaux documents
S918245
1,3-BIS(TRIFLUOROMETHYL)-5-(1-METHYL-1-NITROETHYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9F6NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.19
Numéro MDL:
Autres remarques