Principaux documents
S860166
(3-HYDROXYPROPYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22BrOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.287
Numéro MDL:
Autres remarques