Principaux documents
S81273
DIBROMO-TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.098
Numéro MDL:
Autres remarques