Key Documents
S71715
DODECANOIC ACID 1-(2-DODECANOYLOXY-NAPHTHALEN-1-YLMETHYL)-NAPHTHALEN-2-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C45H60O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
664.978
Numéro MDL:
Autres remarques