Principaux documents
S597856
N1-HEXADECYL-N1-METHYL-4-METHYLSULFONYLMETANILAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H44N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.757
Numéro MDL:
Autres remarques