Principaux documents
S525987
4-HYDROXYHYDROCINNAMIC ACID VANILLYLIDENEHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.344
Numéro MDL:
Autres remarques