S5130
Silica, fumed
powder
Synonyme(s) :
Silica, Silicic anhydride, Silicon dioxide, Silicon dioxide amorphous
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Superficie
395 m2/g (±25 m2/g)
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Densité
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable