Principaux documents
S40224
2,3-BIS-HYDROXYMETHYL-2,3-DIHYDRO-QUINOXALINE-1,4-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.2
Numéro MDL:
Autres remarques