Principaux documents
S374733
6-HYDROXY-5-IODO-3-PHENYL-2-NORBORNANECARBOXYLIC ACID GAMMA-LACTONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.163
Numéro MDL:
Autres remarques