Principaux documents
S355526
5-OXO-1-(4-SULFOPHENYL)-2-PYRAZOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.249
Numéro MDL:
Autres remarques