Principaux documents
S347523
4,4'-DINITROSTILBENE-2,2'-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8N2Na2O10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.335
Numéro MDL:
Autres remarques