Principaux documents
S293768
1,5-DIBROMO-2,4-BIS-BROMOMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6Br4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.753
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.