Principaux documents
S278335
BIS-(3-BROMO-5-METHOXY-2-METHYL-PHENYL)-METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18Br2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.139
Numéro MDL:
Autres remarques