Principaux documents
S220027
1,3-DI-PYRIDIN-3-YL-2-PYRIDIN-4-YLMETHYLENE-PROPANE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.334
Numéro MDL:
Autres remarques