Principaux documents
R750808
4-HYDROXY-2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.268
Numéro MDL:
Autres remarques