Principaux documents
R544930
(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)-(3-METHOXY-PHENYL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.303
Numéro MDL:
Autres remarques