Principaux documents
R224812
ALLYL(4-{[ALLYL(DIETHYL)AMMONIO]METHYL}BENZYL)DIETHYLAMMONIUM DIBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H38Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.37
Numéro MDL:
Autres remarques