Principaux documents
R177865
HEPTANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-O-TOLYLAMINO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.734
Numéro MDL:
Autres remarques