QBD11203
Bromoacetamido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
InChI
1S/C59H104BrF4NO27/c60-52-55(66)65-2-4-69-6-8-71-10-12-73-14-16-75-18-20-77-22-24-79-26-28-81-30-32-83-34-36-85-38-40-87-42-44-89-46-48-91-50-49-90-47-45-88-43-41-86-39-37-84-35-33-82-31-29-80-27-25-78-23-21-76-19-17-74-15-13-72-11-9-70-7-5-68-3-1-56(67)9
Clé InChI
VBBLKLCSQGAIQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable