Principaux documents
QBD10526
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®35-amine
>90%
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C72H146N4O35
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1627.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C72H146N4O35/c73-1-3-77-5-7-79-9-11-81-13-15-83-17-19-85-21-23-87-25-27-89-29-31-91-33-35-93-37-39-95-41-43-97-45-47-99-49-51-101-53-55-103-57-59-105-61-63-107-65-67-109-69-71-111-72-70-110-68-66-108-64-62-106-60-58-104-56-54-102-52-50-100-48-46-98-44-
Clé InChI
RFQQBVVZWHNZSR-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Azido-dPEG®35-amine can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable