Principaux documents
PH004407
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.748
Numéro MDL:
Autres remarques