Principaux documents
P28352
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-o-phenylenediamine
98%
Synonyme(s) :
2-Aminodiphenylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Beilstein:
908984
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
Clé InChI
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves