Principaux documents
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
About This Item
Code UNSPSC :
39121436
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
Description
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Caractéristiques
fill solution: Gel
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340339
Plage de mesure de la température
0-80 °C
L × diam.
120 mm × 12 mm
Taille du câble
1 m
Description générale
ORP electrode for lab use.