Principaux documents
M84410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
NSC 87542
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro Beilstein :
106896
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1