Principaux documents
M4007
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanethiol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Mercaptoethyl sulfide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(HSCH2CH2)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.32
Numéro Beilstein :
1445994
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5961 (lit.)
Point d'ébullition
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
SCCSCCS
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH