Principaux documents
M15001
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro Beilstein :
774727
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.565 (lit.)
Point d'ébullition
248-249 °C (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)