Principaux documents
L158704
DIETHYL 5-FORMYL-3-PROPYL-1H-PYRROLE-2,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.311
Numéro MDL:
Autres remarques